Merck
445029
Sigma-Aldrich
cis-5-Dodecenoic acid
99%
Synonim(y):
(5Z)-5-Dodecenoic acid, (Z)-Dodec-5-enoic acid, cis-5-Dodecenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h7-8H,2-6,9-11H2,1H3,(H,13,14)/b8-7-
Klucz InChI
IJBFSOLHRKELLR-FPLPWBNLSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antioxidant and cyclooxygenase activities of fatty acids found in food.
Henry GE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(8), 2231-2234 (2002)
A revised pathway for the oxidation of oleic acid and odd-numbered double bond unsaturated fatty acids.
K Y Tserng et al.
Progress in clinical and biological research, 375, 263-270 (1992-01-01)
Decenoic, dodecenoic, and tetradecenoic acids in the Lactobacteriaceae.
W M O'Leary
Biochemistry, 4(8), 1621-1627 (1965-08-01)
K Y Tserng et al.
The Biochemical journal, 308 ( Pt 1), 39-44 (1995-05-15)
The metabolism of cis-5 unsaturated fatty acids was studied in intact rat liver mitochondria to assess the operation of a reduction pathway. By using direct quantification of metabolites with a capillary-column gas chromatography, 3-hydroxydodecanoate was identified among other metabolites when
Mitsuru Tanaka et al.
PloS one, 15(6), e0235442-e0235442 (2020-07-01)
In this study, we were challenging to identify characteristic compounds in breast cancer cell lines. GC analysis of extracts from the culture media of breast cancer cell lines (MCF-7, SK-BR-3, and YMB-1) using a solid-phase Porapak Q extraction revealed that