Przejdź do
SMB00089
Dehydroabietic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Abieta-8,11,13-trien-18-oic acid, Dehydroabietate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
217-102-8
MDL number:
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h6,8,12-13,17H,5,7,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t17-,19-,20-/m1/s1
InChI key
NFWKVWVWBFBAOV-MISYRCLQSA-N
General description
Dehydroabietic acid (DHA or DAA) is a bioactive phytochemical, diterpenoid found in various Pinus species. It is a resin acid and a derivative of abietic acid (AA).
Application
Dehydroabietic acid has been used as a reference standard:
  • to study the aging process of Pinus resins using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
  • to study the composition changes in Pinus genus with aging using Raman spectroscopy complemented with infrared spectroscopy
  • to estimate resistance against biotic stress as proxy in chemical defenses in Pinus halepensis
Biochem/physiol Actions
Dehydroabietic acid (DHA) exerts various biological activities such as anti-cancer, anti-aging, antimicrobial, antiulcer, gastroprotective, and cytotoxic activities. It is a potent anti-inflammatory agent and a dual activator of peroxisome proliferator-activated receptors alpha and gamma (PPAR α/γ). DHA has an anti-aging effect and a sirtuin 1 (SIRT1) activating compound. It has antibacterial properties against multidrug-resistant strains. dehydroabietic acid and its derivatives have gastroprotective and cytotoxic effects.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)