Przejdź do
49619
cis-2-Dodecenoic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
BDSF, Burkholderia cenocepacia diffusible signal factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722818
Assay:
≥95.0% (HPLC)
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h10-11H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/b11-10-
InChI key
PAWGRNGPMLVJQH-KHPPLWFESA-N
Biochem/physiol Actions
Burkholderia cenocepacia produces a diffusible fatty acid signal molecule, cis-2-dodecenoic acid (BDSF), that has been implicated in interspecies and interkingdom communication[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42052SRP6053CYT306
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)