Merck
L556
Sigma-Aldrich
Dodecanoic acid
98%
Synonim(y):
ABL, Lauric acid
Wybierz wielkość
25 G
169,00 zł
1 KG
353,00 zł
3 KG
798,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
169,00 zł
1 KG
353,00 zł
3 KG
798,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
Beilstein:
1099477
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
Próba
98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dodecanoic acid is a saturated fatty acid used as a starting material or intermediate in the synthesis of pharmaceuticals.[1][2][3]
Zastosowanie
Dodecanoic acid has been used as a reagent to synthesize MnFe2O4 magnetic nanoparticles by seed mediated growth method.[4] It can undergo esterification with 2-ethylhexanol in the presence of sulfated zirconia catalyst to form 2-ethylhexanoldodecanoate, a biodiesel.[5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Solid Acid Catalysts for Biodiesel Production-Towards Sustainable Energy.
Kiss AA, et al.
advanced synthesis and catalysis, 348(1-2), 75-81 (2006)
Preparation of pyrenyl-based multifunctional nanocomposites for biomedical applications.
Lim EK and Chung BH
Nature Protocols, 11(2), 236-251 (2016)
Isaac Levy et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(11), 4106-4113 (2015-09-01)
Adults with hypoparathyroidism have significant rates of nephrocalcinosis and impaired renal function. Little is known about the impact of hypoparathyroidism treatment on renal function in children. To determine the prevalence and predictors for renal abnormalities (nephrocalcinosis and decreased estimated glomerular
Juliette Lambert et al.
Oncotarget, 5(15), 6280-6288 (2014-07-16)
We analysed the prognostic significance of minimal residual disease (MRD) level in adult patients with acute myeloid leukemia (AML) treated in the randomized gemtuzumab ozogamicin (GO) ALFA-0701 trial. Levels of WT1 and NPM1 gene transcripts were assessed using cDNA-based real-time
M Schmidt et al.
Leukemia, 28(12), 2292-2299 (2014-09-13)
To study clonal evolution in chronic myeloid leukemia (CML), we searched for BCR-ABL-independent gene mutations in both Philadelphia chromosome (Ph)-negative and Ph-positive clones in 29 chronic-phase CML patients by targeted deep sequencing of 25 genes frequently mutated in myeloid disorders.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf