Merck
444537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
mp
124-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
tosylate
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
Zastosowanie
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids[1] and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)