Merck
176001
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine hydrochloride
99 atom % D
Synonim(y):
Deuterated methylamine hydrochloride, Methyl-d3-ammonium chloride
Wybierz wielkość
1 G
863,00 zł
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
863,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
232-234 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
Klucz InChI
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of