Merck
443700
Sigma-Aldrich
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
≥98%
Wybierz wielkość
5 G
395,00 zł
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
395,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3516 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4,4,4-trifluoromaślan etylu jest estrem etylowym kwasu 4,4,4-trifluoromaślanowego. Jest to użyteczny odczynnik pułapkowania spinowego stosowany w spektroskopii ESR/EPR. Może być syntetyzowany z odczynnika Grignarda pochodzącego z 3-chloro-1,1,1-trifluoropropanu....[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 60, 5434-5434 (1995)
Compounds Derived from 3-Halo-1, 1, 1-trifluoropropane1, 2.
McBee E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(11), 5071-5073 (1950)
R T Jacobs et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(9), 1282-1297 (1994-04-29)
The continued exploration of a series of 3-(arylmethyl)-1H-indole-5-carboxamides by the introduction of fluorinated amide substituents has resulted in the discovery of 4-[[5-[((2R)-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyl)carbamoyl]-1-methyli ndol- 3-yl]methyl]-3-methoxy-N-[(2-methyl-phenyl)sulfonyl]benzamide (38p, ZENECA ZD3523), which has been chosen for clinical evaluation. This compound exhibited a Ki of