Merck
287628
Ethyl difluoroacetate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-223-4
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.347 (lit.)
bp
99.2 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI key
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl difluoroacetate was degraded to difluoroacetic acid by the strains of Actinobacteria.
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)