Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
50-53 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
InChI key
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 97% (HPLC) |
| assay 97% | assay 97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 50-53 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form powder |
| functional group fluoro, carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?