Przejdź do
401455
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C≡CCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3539414
Assay:
97%
Form:
liquid
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.350 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2H2,1H3
InChI key
SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate is an unsymmetrical internal alkyne.
Application
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate has been used to investigate the regioselectivity of the insertion reaction with cyclometalated iridium and rhodium complexes.
It may be used in the synthesis of the following compounds :
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(5-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(6-(ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1Hbenzo[f]isochromene-7-carboxylate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540323269697384267
description
97%
description
97%
description
98%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
96-98 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
112 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.350 (lit.)
refractive index
n20/D 1.316 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3601 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)