Merck
443360
Sigma-Aldrich
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate
97%
Wybierz wielkość
1 G
718,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
718,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3P(S)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
76-79 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(C)(=S)OCC
InChI
1S/C5H13O2PS/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
GEDUXIUTPVHAAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
O,O′-Diethyl methylphosphonothioate is a phosphorous containing organic building block. Structure of the O,O′-diethyl methylphosphonothioate has been investigated by high resolution NMR.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
STRUCTURE OF O, O'-DIETHYL METHYLPHOSPHONOTHIOATE AND CONJUGATIVE PROPERTIES OF THE P [UNK] S BOND.
Finegold H.
Journal of the American Chemical Society, 82(10), 2641-2643 (1960)