D93600
O,O′-Diethyl dithiophosphate
technical grade, 90%
Synonim(y):
Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O′-Diethyl hydrogen dithiophosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
tw
60 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(S)(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
IRDLUHRVLVEUHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter