Przejdź do
445177
O,O-Diethyl thiophosphate potassium salt
98%
Synonim(y):
Potassium O,O-diethyl phosphorothioate, Potassium O,O-diethylthiophosphate, Potassium di-O-ethyl phosphorothioate, Potassium diethyl thiophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)SK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
180-186 °C (lit.)
SMILES string
[K+].CCOP([O-])(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1
InChI key
OVJCAYMARFNMQB-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D93600277398
description
98%
description
technical grade, 90%
description
98%
assay
98%
assay
90%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
180-186 °C (lit.)
mp
-
mp
264 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
liquid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)