Przejdź do
D91683
O,O′-Diethyl chlorothiophosphate
97%
Synonim(y):
O,O′-Diethylthiophosphoric chloride, Diethyl phosphorochloridothionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2O)2P=(S)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-755-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.4 mmHg ( 50 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
45 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(=S)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2PS/c1-3-6-8(5,9)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
KMJJJTCKNZYTEY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9360044517743456
description
97%
description
technical grade, 90%
description
98%
description
≥98.0%
assay
97%
assay
90%
assay
98%
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
45 °C/3 mmHg (lit.)
bp
60 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)