Przejdź do
79625
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
DMPADC, Dimethylamidophosphoric dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NP(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.95
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-641-2
Beilstein/REAXYS Number:
969956
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464
bp
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.362 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphoramide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6Cl2NOP/c1-5(2)7(3,4)6/h1-2H3
InChI key
YNHXBEVSSILHPI-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride can be used as a reagent:
  • For the activation of carboxylic acids.
  • To prepare functionalized β-lactams by reacting with acetic acids and imines.
  • To synthesize phosphoramidic esters by reacting with alcohols in the presence of a base catalyst.
  • To prepare [1,2,4]triazolo[4,3-c][1,3,5,2]triazaphosphinine-5-oxide derivatives by reacting with N-alkyl/aryl-N′-(4H-1,2,4-triazol-3-yl) amidines in the presence of triethylamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
828008721275094
description
≥98.0% (AT)
description
purum, ≥98.0% (AT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥97.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥97.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
powder
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.464
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)