Merck
43088
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium chloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
DPI, NSC 134275
Wybierz wielkość
5 G
479,00 zł
25 G
1100,00 zł
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
479,00 zł
25 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2I+Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.57
Beilstein:
3574977
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (AT)
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
233-235 °C (subl.) (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
[Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cross coupling reactions of purines and diaryliodonium salts
  • Synthesis of acetylenic arylselenides
  • Sonogashira coupling reactions for the preparation of aryl alkynes
  • C-H functionalization for synthesis of (arylmethylene)oxindoles
  • Arylation of anilines
  • Studies on the visible-light photosensitive system-dlourescein yellow-bis(di-Ph iodonium)
  • Investigating the properties of direct and sensitized photolysis of dispersed photoacid generators
Inne uwagi
Reagent used for electrophilic phenylation, e.g. of malonates and dithiocarboxylates[1][2][3]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Z.-C. Chen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4115-4115 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 4117-4117 (1987)
Synthesis, 723-723 (1988)
Aurélien Bigot et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(35), 13778-13781 (2011-08-19)
A new strategy for the catalytic enantioselective α-arylation of N-acyloxazolidinones with chiral copper(II)-bisoxazoline complexes and diaryliodonium salts is described. The mild catalytic conditions are operationally simple, produce valuable synthetic building blocks in excellent yields and enantioselectivities, and can be applied
Qiang Ye et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(4), 452-458 (2008-11-26)
Our previous study showed poor mechanical durability and nano-sized heterogeneities in cross-linked dentin adhesives cured in the presence of water. To further explore the relationship between nano-scale heterogeneities and the long-term mechanical properties of dentin adhesives, the properties of model