Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł 1035,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1035,00 zł
Cena katalogowa1380,00 złZaoszczędź 25%grade
electronic grade
description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
assay
≥99%
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
PGMEA: ~40%, ethyl lactate: ~55%, γ-butyrolactone: ~65%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI key
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description electronic grade, ≥99% | description electronic grade, ≥99% | description electronic grade, ≥99% trace metals basis | description electronic grade, 99.999% trace metals basis |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| grade electronic grade | grade electronic grade | grade electronic grade | grade electronic grade |
| solubility ethyl lactate: ~55%, PGMEA: ~40%, γ-butyrolactone: ~65% | solubility γ-butyrolactone: ~65%, ethyl lactate: ~65%, PGMEA: ~50% | solubility ethyl lactate: ~25%, γ-butyrolactone: ~50%, PGMEA: ~50% | solubility - |
| mp 175-177 °C (lit.) | mp 84-88 °C (lit.) | mp 162-166 °C (lit.) | mp - |
| description Total acid <2 × 10-3 mol/kg | description Total acid <2 × 10-3 mol/kg | description Total acid <2 × 10-3 mol/kg | description - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
194999-85-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?