Przejdź do
530972
Diphenyliodonium triflate
electronic grade, ≥99%
Synonim(y):
DPIT, Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
640,05 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2I(CF3SO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.18
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582403
640,05 zł
Cena katalogowa753,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electronic grade
description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
assay
≥99%
mp
180-181 °C (lit.)
solubility
PGMEA: ~1%, γ-butyrolactone: ~25%, ethyl lactate: ~5%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43088
description
electronic grade, ≥99%
description
≥98.0% (AT)
grade
electronic grade
grade
-
assay
≥99%
assay
≥98.0% (AT)
description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
description
-
solubility
ethyl lactate: ~5%, γ-butyrolactone: ~25%, PGMEA: ~1%
solubility
-
mp
180-181 °C (lit.)
mp
233-235 °C (subl.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)