Kluczowe dokumenty
425729
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
≥97%
Synonim(y):
Terbium tris(trifluoromethanesulfonate), Terbium tritriflate, Terbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid terbium(III) salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
przydatność reakcji
core: terbium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Tb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)