Przejdź do
405345
Lutetium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Lutetium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lutetium(III) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
907,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Lu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
907,50 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: lutetium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Lu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Lu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
NRMNRSCGHRWJAK-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
425745430595425664
description
98%
description
98%
description
99.99%
description
98%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lutetium
reaction suitability
core: yttrium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization, core: dysprosium
assay
98%
assay
98%
assay
99.99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)