Przejdź do
425672
Erbium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Erbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid erbium(III) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
300,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
907,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Er
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
300,75 zł
Cena katalogowa401,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: erbium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
Application
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
430595405345283673
description
98%
description
99.99%
description
98%
description
98%
reaction suitability
core: erbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lutetium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: copper
assay
98%
assay
99.99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)