Przejdź do
425664
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Dysprosium(III) triflate, Tris(triflato)dysprosium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Dy
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: dysprosium, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
SMILES string
[Dy+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Dy/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
General description
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate (Dysprosium(III) triflate) is a lanthanide triflate.
Application
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate, a water-tolerant Lewis acid, has been used in the following studies:
  • Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
  • As an effective catalyst for electrophilic substitution reactions of indoles with imines.
  • As catalyst for the synthesis of 4-aminocyclopentenones and functionalized azaspirocycles, via intramolecular aza-Piancatelli rearrangement.
  • As new curing initiator to study the curing of diglycidyl ether of bisphenol-A (DGEBA).
Catalyst for:
  • Aza-Piancatelli rearrangement
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Ring-opening polymerization reactions
  • Microwave-assisted Kabachnik-Fields condensation
  • Cycloaddition reactions (Lewis-acid catalyst)
  • Fries rearrangement
  • Enantioselective glyoxalate-ene reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
637289715301325546
description
98%
description
nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis
description
-
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization, core: dysprosium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: dysprosium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: manganese
reaction suitability
core: dysprosium, reagent type: catalyst
assay
98%
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)