Przejdź do
430595
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate
99.99%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Yb(OTf)3, Trifluoromethanesulfonic acid ytterbium(III) salt, Yb(TFA)3, Ytterbium(III) triflate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Yb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99%
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This rare earth Lewis acid catalyst is used for Diels-Alder reactions, aldol condensations, Friedel-Crafts acylations, and carbonyl-compound transformations. Its high oxophilicity and water tolerance provide exceptional catalytic activity under greener aqueous or semi-aqueous conditions, aligning with Green Chemistry principle "Catalysis". Click here for more information.
Application
A water-tolerant Lewis acid catalyst recently used in one-pot syntheses of β-lactams, and in stereocontrolled radical and nucleophilic addition reactions. Catalyzes the synthesis of deoxypenostatin A in a novel, stereoselective, intramolecular Diels-Alder reaction.
Lewis acid catalyst used with a silylated chinchona alkaloid in an asymmetric synthesis of substituted β-lactams from an acid chloride and aryl imine. Also used to catalyze an aldehyde-ene reaction in a synthesis of the guaiane skeleton.
An important Lewis acid catalyst for a variety of synthetic reactions, including allylborations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
425672
description
99.99%
description
98%
assay
99.99%
assay
98%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: erbium
Quality Level
100
Quality Level
100
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there a possibility that water may be included as an impurity?
    1 answer
    1. Water content is not a specification tested for this product. It is recommended that any water testing be conducted independently.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?