Przejdź do
430609
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
99.999% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
La(OTf)3, Lanthanum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum, Lanthanum(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3La
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
586.11
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9009103
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
SMILES string
[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This single-component catalyst is used for direct amidation of esters with amines under mild conditions for pharmaceutical synthesis and peptide chemistry. Its clean reactivity profile eliminates unwanted byproducts and simplifies workup, providing an efficient and atom-economical solution for amide bond formation, aligning with Green Chemistry principle "Atom Economy" and "Catalysis". Click here for more information.
Application
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442151483354425672
description
99.999% trace metals basis
description
-
description
99.995% trace metals basis
description
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
99.995% trace metals basis
assay
98%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lanthanum
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: scandium
reaction suitability
core: erbium, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?