Merck
425591
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2,5-diphenylpyrimidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
130-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1nc(nc(Cl)c1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H10Cl2N2/c17-14-13(11-7-3-1-4-8-11)15(18)20-16(19-14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
SYZDNTMHIDTVBR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,6-Dichloro-2,5-diphenylpyrimidine is a nucleobase derivative.
Zastosowanie
4,6-Dichloro-2,5-diphenylpyrimidine has been used as a test compound in the systematic quantitative structure-retention relationship (QSRR) studies between experimental chromatographic retention data and molecular descriptors. It may be used as an electrophile in the synthesis of H-chelate containing 2-quinazolylacetonitrile derivatives by reacting with 2-cyanomethylquinazoline.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of new 2-quinazolylacetonitrile derivatives.
Kim JH and Min KS.
J. Korean Chem. Soc., 45(6), 532-537 (2001)
Multivariate Chemometric Study on the Interfacial Properties of Nucleic-Acid Bases.
Luo HB, et al.
Journal of Data Science, 1(4), 447-460 (2003)