Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
density
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI key
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 140 °C (lit.) | bp 130-131 °C/10 mmHg (lit.) | bp 138 °C (lit.) | bp 232 °C/757 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.499 (lit.) | refractive index n20/D 1.57 (lit.) | refractive index n20/D 1.5170 (lit.) | refractive index - |
| density 1.676 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.445 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.039 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group fluoro | functional group chloro, bromo |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?