Merck
425575
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
2-Naphthyl triflate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3C10H7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Klucz InChI
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trifluorometanosulfonian 2-naftylu (triflat 2-naftylu) jest triflatem arylowym. Opisano jego katalizowaną rutenem konwersję do 2-bromonaftalenu.[1]
Zastosowanie
Trifluorometanosulfonian 2-naftylu (triflan 2-naftylu) może być stosowany jako środek arylujący w arylacji 1-(metoksykarbonylo)-2,5-dihydropirolu w reakcji Hecka.[2] Może być stosowany jako substrat do sprzęgania z odczynnikiem Reformatsky'ego BrZnCH(CH3)(COOtC4H9) w obecności "zredukowanego" katalizatora dichlorobis(1,1-difenylofosfino)ferrocenu.[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regiochemical control and suppression of double bond isomerization in the Heck arylation of 1-(methoxycarbonyl)-2, 5-dihydropyrrole.
Sonesson C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(14), 4756-4763 (1996)
Influence of the catalyst on the Pd0-mediated reactions of BrZnCH(CH3) COOtBu with vinyl and aryl triflates.
Orsini F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 367(3), 375-382 (1989)
Xiaoqiang Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(40), 14076-14078 (2010-09-23)
The palladium-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to aryl and vinyl halides (bromides and chlorides) has been developed using dialkylbiaryl phosphine ligands. A variety of aryl, heteroaryl, and vinyl halides can be prepared via this method in good to