Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
310,00 zł
vapor pressure
7 mmHg ( 140 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
282 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
fluorescence
λex 231 nm; λem 356 nm
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChI key
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Dibenzofurans via palladium-catalyzed, phenol-directed C-H activation/C-O cyclization or copper-catalyzed aerobic C-H activation, followed by cycloetherification.
- 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-ones via ruthenium-catalyzed carbonylative C-H cyclization.
- o-Phenylenes, a class of conjugated oligomers via an iterative sequence of Suzuki-Miyaura coupling reactions.
- o,o,p-Oligophenylenes via palladium-catalyzed C-H arylation.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form solid | form - | form - |
| bp 282 °C (lit.) | bp 282 °C (lit.) | bp 282 °C (lit.) |
| mp 57-59 °C (lit.) | mp 57-59 °C (lit.) | mp 57-59 °C (lit.) |
| vapor pressure 7 mmHg ( 140 °C) | vapor pressure 7 mmHg ( 140 °C) | vapor pressure 7 mmHg ( 140 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylphenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?