Merck
CRM69184
Supelco
4-Phenylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4-Hydroxybiphenyl
Wybierz wielkość
100 MG
719,00 zł
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
719,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Beilstein:
1907452
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Klucz InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com. 4-Fenylofenol należy do rodziny chemicznej fenylfenoli o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale wykazuje rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol, aceton i benzen.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
4-Phenylphenol CRM może być również stosowany w następujący sposób:
  • Analiza wielopozostałościowa 24 substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) z sześciu różnych rodzin chemicznych w 10 próbkach ryb i owoców morza poprzez połączenie ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami z ekstrakcją w fazie stałej (SPE), a następnie oznaczanie metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Jednoczesne oznaczanie sześciu odmian substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w 13 produktach spożywczych na bazie zbóż za pomocą ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami-ekstrakcji do fazy stałej-chromatografii gazowej-spektrometrii masowej (UAE-SPE-GC-MS).
  • Ocena substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną w 11 próbkach świeżych warzyw i 7 próbkach owoców za pomocą ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE), a następnie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i wykrywania metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Opracowanie i walidacja metody opartej na chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) po derywatyzacji wspomaganej mikrofalami do ilościowego oznaczania 23 EDC w 33 próbkach produktów mlecznych
  • Wielopozostałościowe oznaczanie 18 konserwantów w różnych próbkach warzyw poprzez połączenie ekstrakcji dyspersyjno-stałej (d-SPE) z ultra-wysokosprawną chromatografią cieczową - potrójny kwadrupol / liniowa spektrometria mas z pułapką jonową (UHPLC-QTRAP)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption properties of 4-Phenylphenol in aqueous solution with adsorption resins chemically modified
Ke CZ, et al
Bulgarian Chemical Communications, 49(3), 635-642 (2017)
Laura Palacios Colón et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(5) (2021-06-03)
Endocrine disrupting chemicals (EDCs) are exogenous substances capable of altering the human hormone system and causing various diseases such as infertility and cancer as a result. In this work, a method for determining twenty-three different EDCs including parabens, alkylphenols, phenylphenols
Abdelmonaim Azzouz et al.
Environmental research, 178, 108727-108727 (2019-09-15)
An integrated study was conducted to determine the presence of six types of endocrine disrupting chemicals (bisphenol A, triclosan, two alkylphenols, two phenylphenols, eleven organophosphorus pesticides and seven parabens) in the fish and seafood samples from Europe and North Africa.
Abdelmonaim Azzouz et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(11), 2621-2631 (2020-02-15)
The high toxicity of endocrine disrupting chemicals (EDCs) has promoted the development of effective techniques for their separation and detection in various types of matrices. In this work, we developed a method for the rapid, reliable determination of 24 EDCs
Xue Zhou et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 989, 21-26 (2015-03-24)
A new method combining dispersive-solid phase purification procedure with ultra high performance liquid chromatography-triple quadrupole/linear ion trap mass spectrometry was developed for simultaneous determination of 18 preservative residues in vegetables. The new method not only had the advantages of dispersive-solid