Kluczowe dokumenty
420204
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution
0.5 M in diethyl ether
Wybierz wielkość
531,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
531,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)