Przejdź do
277282
1,1-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
(1,1-Dimethylpropyl)magnesium chloride, Chloro(1,1-dimethylpropyl)magnesium, tert-Amylmagnesium chloride, tert-Pentyl magnesium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Concentration:
1.0 M in diethyl ether
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.831 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550213300330225746
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
2.0 M in diethyl ether
description
2.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
2.0 M in diethyl ether
concentration
2.0 M in diethyl ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.831 g/mL at 25 °C
density
0.771 g/mL at 25 °C
density
0.823 g/mL at 25 °C
density
0.83 g/mL at 25 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)