Merck
298980
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
2-Methylphenylmagnesium bromide, 2-Tolylmagnesium bromide, o-Methylphenylmagnesium bromide, Bromo(2-methylphenyl)magnesium, Bromo-o-tolylmagnesium
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
DVXDIGKNJYSMFM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
o-Tolylmagnesium bromide solution can be used to prepare:
  • An iridium(I) mesityl complex named Ir(o-tolyl)(CO)(dppe).
  • 4-(2-Methylphenyl)-4-oxobutanoic acid, a key intermediate for the synthesis of M1 muscarinic selective agonist AC-42 derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chihiro Tsukano et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 65(12), 1167-1174 (2017-12-05)
Tetrahydrobiphenylene consists of cyclobutene fused with benzene and cyclohexene rings. In this paper, a direct method for synthesizing tetrahydrobiphenylenes based on a palladium (Pd)(0)-catalyzed C(sp
Synthesis and Reactivity of the Iridium (I) Mesityl Complex Ir (CO)(mes)(dppe). Oxidative Addition and Ligand Activation Reactions
Cleary BP and Eisenberg R
Journal of the American Chemical Society, 117(12), 3510-3521 (1995)
Fluorescent derivatives of AC-42 to probe bitopic orthosteric/allosteric binding mechanisms on muscarinic M1 receptors
Daval SB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(5), 2125-2143 (2012)