Merck
415723
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
Wybierz wielkość
1 G
323,00 zł
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
323,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
Klucz InChI
STZHBULOYDCZET-XCUBXKJBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)