Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł 213,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł 478,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-424-6
Beilstein/REAXYS Number:
3681298
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
213,75 zł
Cena katalogowa285,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
321-323 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
InChI key
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form - | form - |
| mp 321-323 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 227-231 °C (dec.) (lit.) | mp 145-150 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?