Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80123
Assay:
97%
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
mp
344-350 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 97% | description analytical standard |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 344-350 °C (lit.) | mp 220-223 °C (lit.) | mp - | mp 143-145 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −35°, c = 1 in H2O | optical activity - | optical activity [α]20/D −15°, c = 5 in toluene | optical activity - |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group ether | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?