Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 702,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
702,00 zł
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
157-160 °C (lit.)
solubility
H2O: very slightly soluble, H2O: very soluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible, organic solvents: very soluble
SMILES string
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
InChI key
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrm1(25229)
General description
Application
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?