Przejdź do
390593
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
α-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]-decane-1-methanamine hydrochloride, Rimantadine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
201,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.76
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
201,75 zł
Cena katalogowa269,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.C[C@H](N)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H/t8?,9-,10+,11-,12-;
InChI key
OZBDFBJXRJWNAV-MZHJCFSPSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3267187844M9292
description
99%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
98%
description
≥98% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
98%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
bromo
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)