Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
Quality Segment
assay
99%
mp
220-223 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2
InChI key
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as chiral building block for many antimuscarinic agents
- in chemoselective α−iodination of various simple and multi-functionalised acrylic esters via Morita-Baylis-Hillman protocol
- as reagent for cleavage of β-keto and vinylogous β-keto esters
- as synthon for the preparation of cholinergic receptor ligands and anesthetics
- as catalyst for condensation of methyl vinyl ketone with aldehydes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 220-223 °C (lit.) | mp 344-350 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group ketone | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?