Merck
756415
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Synonim(y):
Dwuazotek trójwapnia
Wybierz wielkość
5 G
327,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
327,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ca3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Formularz
powder
wielkość cząstki
-200 mesh
gęstość
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Mg: <0.5%
ciąg SMILES
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
Klucz InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Azotek wapnia jest wykorzystywany jako źródło azotków w reakcjach metatezy do produkcji złożonych azotków, a także materiałów optycznych związanych z SiAlON.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hampshire, S.; et al.
Nature, 274, 880-880 (1978)
Chern, M.Y.; Vennos, D.A.; DiSalvo, F.J.
Journal of Solid State Chemistry, 96, 415-415 (1992)
Piao, X.; et al.
Chemistry of Materials, 19, 4592-4592 (2007)
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.