Merck
181358
Sigma-Aldrich
Poly(benzyl methacrylate)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
Synonim(y):
PBMA
Wybierz wielkość
10 G
740,00 zł
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
740,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~100,000 by GPC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
temp. przejścia
Tg 54 °C
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Klucz InChI
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A variety of morphologies can be obtained by preparing poly(benzyl methacrylate)(PBzMA)/epoxy thermoset polymer blends of different compositions. The changing morphology is known to have an influence on the dynamic mechanical properties of the polymer blend. These thermoset blends find uses as matrix materials for composites and coatings.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dynamic mechanical properties and morphology of poly (benzyl methacrylate)/epoxy thermoset blends.
Prolongo M G, et al.
Polym. Eng. Sci., 50(9), 1820-1830 (2010)
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.