Merck
392162
Sigma-Aldrich
Phenyl methacrylate
90%
Wybierz wielkość
15 ML
984,00 zł
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 ML
984,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
90%
zanieczyszczenia
3% acryloyl chloride
3% phenol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95-100 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were