Merck
406139
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane
98%
Synonim(y):
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)2BCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
tw
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
A convenient reagent for regio- and stereoselective enolboration of ketones and other carbonyl derivatives.
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 57, 499-499 (1992)