Przejdź do
459496
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution
0.4 M in hexanes
Synonim(y):
9-BBN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.02
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605509
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
0.4 M in hexanes
bp
68-70 °C
density
0.691 g/mL at 25 °C
SMILES string
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
Application
Protecting group for alkenes†
Reactant for:
  • Linear SPPS synthesis of ubiquitin derivatives
  • Copper-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron compounds with primary alkyl halides and pseudohalides
  • Intramolecular insertion of alkenes into palladium-nitrogen bonds
  • Preparation of (phosphonoacetyl)ornithine to study effect on arginine biosynthetic genes in yeast
  • Hetero-Diels-Alder reaction for synthesis of spirocyclic alkaloids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151076178713
description
0.4 M in hexanes
description
0.5 M in THF
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
68-70 °C
bp
-
bp
-
density
0.691 g/mL at 25 °C
density
0.894 g/mL at 25 °C
density
-
concentration
0.4 M in hexanes
concentration
0.5 M in THF
concentration
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
110-54-3 + 96-37-7 + 280-64-8 + 96-14-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)