Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Cena katalogowa2000,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CS
InChI
1S/C3H8OS/c1-3(4)2-5/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
FETFXNFGOYOOSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ACS reagent, ≥99.5% | description 97% | description analytical standard |
| assay 95% | assay ≥99.5% | assay 97% | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 1.048 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.785 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.505 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.785 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 58-60 °C/17 mmHg (lit.) | bp 82 °C (lit.) | bp 80 °C/748 mmHg (lit.) | bp 82 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.486 (lit.) | refractive index n20/D 1.377 (lit.) | refractive index n20/D 1.288 (lit.) | refractive index n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.378 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?