Merck
404217
Sigma-Aldrich
Chloro(trimethylphosphine)gold(I)
99%
Synonim(y):
(Trimethylphosphine)gold(I) chloride
Wybierz wielkość
250 MG
739,00 zł
1 G
2350,00 zł
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
739,00 zł
1 G
2350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3PAuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.