Merck
324108
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
PMe3, Trimethylphosphorus
Wybierz wielkość
100 ML
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.08
Beilstein:
969138
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimethylphosphine is the reagent used in Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. Electron diffraction study of trimethylphosphine has been reported.[1]
Zastosowanie
Trimethylphosphine (PMe3) solution is the suitable reagent used in the synthesis of Fe/Te cluster type complex, Fe6Te8(PMe3)6.[2] It may be employed as a probe to investigate the acid sites in Y-zeolite.[3] It may be used for the synthesis of hexakis(trimethylphosphine)tris-μ-methylene-diruthenium(III).[4]
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Acid sites in zeolite Y: a solid-state NMR and infrared study using trimethylphosphine as a probe molecule.
Lunsford JH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 107(6), 1540-1547 (1985)
Effect of Diverse Ligands on the Course of a Molecules-to-Solids Process and Properties of Its Intermediates.
Steigerwald ML, et al.
Inorganic Chemistry, 33(15), 3389-3395 (1994)
Electron diffraction study of the structure of trimethylphosphine.
Bartell LS and Brockway LO.
J. Chem. Phys. , 32(2), 512-515 (1960)
Synthesis and x-ray crystal structures of hexakis (trimethylphosphine) tris-. mu.-methylene-diruthenium (III) and its mono-and dicationic derivatives.
Hursthouse MB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 101(15), 4128-4139 (1979)
William Levason et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(25), 9557-9566 (2014-05-16)
The reactions of the soft diphosphines o-C6H4(PMe2)2, Me2P(CH2)2PMe2, Et2P(CH2)2PEt2 or o-C6H4(PPh2)2 with NbF5 or TaF5 in anhydrous MeCN solution produce [MF4(diphosphine)2][MF6] (M = Nb or Ta), which have been characterised by microanalysis, IR, (1)H, (19)F{(1)H}, (31)P{(1)H} and (93)Nb NMR spectroscopy.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?