Przejdź do
157201
Sodium aurothiomalate hydrate
Synonim(y):
(1,2-Dicarboxyethylthio)gold disodium salt hydrate, Gold sodium thiomalate hydrate, Mercaptobutanedioic acid gold(I) disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1522,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaO2CCH2CH(SAu)CO2Na · xH2O
Masa cząsteczkowa:
390.08 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(S[Au])C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4S.Au.2Na.H2O/c5-3(6)1-2(9)4(7)8;;;;/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYSA-K
General description
Sodium aurothiomalate has antirheumatic properties and exhibits inhibitory effects against M. tuberculosis.[1]
Application
Sodium aurothiomalate hydrate was used in the high mobility group box chromosomal protein 1 (HMGB1) western blotting.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9380T0682234877
description
-
description
≥99%
description
≥98%
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)