Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Nazwa produktu
Trimethylphosphine solution, 1.0 M in toluene
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
concentration
1.0 M in toluene
density
0.854 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in toluene | description 0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1.0 M in THF | description 97% |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.854 g/mL at 25 °C | density 0.838 g/mL | density 0.872 g/mL at 25 °C | density 0.738 g/mL at 20 °C (lit.) |
| concentration 1.0 M in toluene | concentration 0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 1.0 M in THF | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylphosphine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?