Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2·5HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
InChI key
VGICAQBLDJAGSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride is reported as copper-chelating agent. Regeneration of pancreatic endocrine cells in rats maintained on a copper-deficient diet containing tetraethylenepentamine pentahydrochloride has been reported. It is a high affinity copper and zinc chelator.
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride (TETRAEN) is an amine salt having five amine groups, which have catalytic roles in various reactions.
Application
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride is suitable for in vitro translation, using promega′s flexi rabbit reticulocyte lysate kit.
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride (TETRAEN) has been employed as polyamine catalyst for the bisulfite reaction of cytosine.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description technical grade |
| assay 98% | assay ≥30% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
| form powder | form viscous liquid |
| functional group amine | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?