Merck
402133
Sigma-Aldrich
6-Ethyl-3-formylchromone
98%
Synonim(y):
6-Ethyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C12H10O3/c1-2-8-3-4-11-10(5-8)12(14)9(6-13)7-15-11/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
XCKTXKYXKJJGBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Ethyl-3-formylchromone (6-Ethyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde) is a benzopyran derivative. It is a bicyclic heterocyclic molecule made up of a benzene ring fused to a heterocyclic pyran ring.
Zastosowanie
6-Ethyl-3-formylchromone is the suitable reagent used in the synthesis of uridine-based library. It may be used in the synthesis of ethyl 3-acetyl-5-(5-ethyl-2-hydroxybenzoyl)-2-hydroxybenzoate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of polyketide-type phenols by domino 'Michael/retro-Michael/Aldol'reactions of 3-formylchromones with silyl enol ethers derived from ethyl 3, 5-dioxohexanoate.
Adeel M, et al.
Tetrahedron, 65(21), 4099-4105 (2009)
Howard C Hang et al.
Chemistry & biology, 11(3), 337-345 (2004-05-05)
The polypeptide N-acetyl-alpha-galactosaminyltransferases (ppGalNAcTs, also abbreviated ppGaNTases) initiate mucin-type O-linked glycosylation and therefore play pivotal roles in cell-cell communication and protection of tissues. In order to develop new tools for studying mucin-type O-linked glycosylation, we screened a 1338 member uridine-based